Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards
Codice prodotto. 10252921
Click to view available options
Concentrazione:
0.1 M
0.1 M KCl
0.1 M NaBr
0.1 M NaCl
0.1 M NaHCO3
0.1 M NaI
0.1 M NaNO3
0.1 M NaSO4
0.1 M Pb(ClO4)2
0.1M
0.5 ppm as F- with TISAB II
1 M NaCl
1 ppm
1 ppm as F- with TISAB II and 10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm
10 ppm as Na+
100 ppm
100 ppm as CaCO3
100 ppm as Cl2
100 ppm as F-
100 ppm as N
100 ppm as Na+
1000 ppm
1000 ppm as CaCO3
1000 ppm as Cl-
1000 ppm as N
1000 ppm as Na+ with ISA
2 ppm
5 ppm as F- with TISAB II
Dimensione della confezione:
475mL
Pezzo
Codice prodotto. 10252921
Marca: Thermo Scientific™ 040907
Take reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. For use with ion selective electrodes from ammonia to water hardness.
Take accurate, reproducible ion concentration measurements by calibrating your Ion Selective Electrode with high-quality Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. Use these standards with electrodes including ammonia, chloride, fluoride, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide. Orion calibration standards are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
All standards are 1 pint (475mL) bottles, unless otherwise noted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Standard di fluoruro
Imballaggio Flacone
Certificato di analisi Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 1.00 ppm +/- 0.02 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II)
Tracciabilità a NIST Yes
Linea di prodotti Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Concentrazione 2 ppm
Colore Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fluoride Ion Selective Electrode
Tipo di soluzione Calibration Standard
Tipo Calibration Standard
Quantità 475 mL
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, acetic acid
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.