Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards
Beskrivelse
Take accurate, reproducible ion concentration measurements by calibrating your Ion Selective Electrode with high-quality Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. Use these standards with electrodes including ammonia, chloride, fluoride, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide. Orion calibration standards are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
All standards are 1 pint (475mL) bottles, unless otherwise noted.
Tekniske data
Tekniske data
| Descrizione | Sodium Known Addition KAP Standard |
| Imballaggio | 1 Bottle |
| Certificato di analisi | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/ 5 ppm Sodium Chloride as Sodium |
| Tracciabilità a NIST | Yes |
| Linea di prodotti | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1000 ppm as Na+ with ISA |
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sodium Ion Selective Electrode |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium Known Addition Standard with ISA
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium chloride, sodium chloride, ammonium hydroxide
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.