Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards
Descrizione
Take accurate, reproducible ion concentration measurements by calibrating your Ion Selective Electrode with high-quality Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. Use these standards with electrodes including ammonia, chloride, fluoride, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide. Orion calibration standards are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
All standards are 1 pint (475mL) bottles, unless otherwise noted.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sodium Known Addition KAP Kit |
| Imballaggio | 4 Bottles (3 Bottles of 1 M NaCl Standard with ISA, 1 Bottle of ISA Solution) |
| Certificato di analisi | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 1.000 M +/- 0.005 M Sodium Chloride |
| Tracciabilità a NIST | Yes |
| Linea di prodotti | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Nomi componenti o analita | Known addition kit - 3 x 475mL of 1M NaCl standard with ISA and 1 x 475mL ISA |
| Concentrazione | 1 M NaCl |
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sodium Ion Selective Electrode |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium Kap Analysis Standard with ISA
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.