Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Filling Solutions
Enhance the performance and extend the life of your ion selective electrodes with these ISE filling solutions.
Marca:  Thermo Scientific™ 900046
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.42300kg
Codice prodotto. 12074502
  • 118.00€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enhance the performance and extend the life of your ion selective electrodes with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Filling Solutions. These solutions are specially formulated to work with the recommended ion selective electrodes and prevent electrode interferences from filling solution.
Features:
  • Filling/maintenance solutions are for use with Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrodes (ISE)
  • Optimum Result™ ISE filling solutions are specially designed for the Ionplus™ series ion selective electrodes
Ordering Information:
  • Packaged as set of five 2 oz. (5 x 60mL) bottles, except Cat. No. 951209, 951202 and 950202 packaged as one 2 oz. (60mL) bottle and Cat. No. 954602 packaged as one 1.6 oz. (50mL) bottle
Note:
The following part number has been changed due to a recent system upgrade:
Old Part Number: 900018
New Part Number: 900018-WA
Please use the new part number when placing an order or requesting a quote. The old and new part numbers are interchangeable on Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) files.
Specifica
Specifica
Soluzione di riempimento per elettrodi ionoselettivi per nitrati e nitriti Optimum Results F
Elettrodi ionoselettivi Orion Thermo Scientific
Ion Selective Electrode Filling Solution
5 x 60 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • optimum results F reference filling solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium sulphate, silver chloride
Offerte speciali
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.