Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and Special Reagents
Codice prodotto. 12038882
Click to view available options
Tipo:
Ion Selective Electrode Reagents
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ammonia Electrode
Bromide Electrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calcium Electrode
Carbon Dioxide Electrode
Chloride Electrode
Chlorine Electrode
Cyanide Electrode
Fluoride Electrode
Fluoroborate Electrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Ion Selective Electrode
Nitrate Electrode
Nitrogen Oxide Electrode
Potassium Electrode
Sodium Electrode
Sulfide Electrode
Quantità:
475 mL
5 x 50 mL
3.8 l
4 x 475 mL
2 x 1 L
4 x 1 Gal.
Dimensione della confezione:
3.80L
475mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 5
Codice prodotto. 12038882
Marca: Thermo Scientific™ 841113
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™.
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™. I correttori di forza ionica sono impiegati nelle analisi con elettrodi ionoselettivi e i reagenti speciali con alcuni elettrodi ionoselettivi.
Garanzia: primo utilizzo
Ionic strength adjuster is added to all samples and standards to create a uniform background ionic strength, which provides more reproducible measurements. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) and low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) both include a pH-indicating blue dye for instant verification of correct pH in ammonia samples and standards with no pH measurement required. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) prevents complexation of ammonia and inhibits formation of metal hydroxides, allowing determination of total ammonia in the sample and increasing the accuracy of results. The low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) is ideal for ammonia samples with a concentration of 10ppm and below that do not contain metal interferences.
All ionic strength adjusters and special reagents are packaged as one 1 pint (475mL) bottle, except:
  • Cat. No. 941709 is packaged as two 1 quart (2 x 1L) bottles
  • Cat. No. 941609 is packaged as four 1 pint (4 x 475mL) bottles
  • Cat. No. 940909 is packaged as one 1 gallon (3.7L) bottle
  • Cat. No. 940999 is packaged as four 1 gallon (4 x 3.7L) bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Reconditioning Solution for Sodium Electrode
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sodium Electrode
Tipo Ion Selective Electrode Reagents
Da utilizzare con (applicazione) Regolatori della forza ionica utilizzati per analisi con elettrodi ionoselettivi e reagenti speciali utilizzati con alcuni elettrodi ionoselettivi
Imballaggio Bottle
Quantità 475 mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.