Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and Special Reagents
Codice prodotto. 12881521
Click to view available options
Tipo:
Ion Selective Electrode Reagents
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ammonia Electrode
Bromide Electrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calcium Electrode
Carbon Dioxide Electrode
Chloride Electrode
Chlorine Electrode
Cyanide Electrode
Fluoride Electrode
Fluoroborate Electrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Ion Selective Electrode
Nitrate Electrode
Nitrogen Oxide Electrode
Potassium Electrode
Sodium Electrode
Sulfide Electrode
Quantità:
475 ml
5 x 50 mL
3.8 l
4 x 475 mL
2 x 1 L
4 x 1 Gal.
Unit Size:
3.80L
475mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 5
Product Code. 12881521
Brand: Thermo Scientific™ 951211
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™.
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™. I correttori di forza ionica sono impiegati nelle analisi con elettrodi ionoselettivi e i reagenti speciali con alcuni elettrodi ionoselettivi.
Garanzia: primo utilizzo
Ai campioni e agli standard viene aggiunto un correttore di forza ionica per creare una forza ionica di sfondo uniforme e garantire misurazioni più riproducibili. L'ISA di correzione del pH dell'ammoniaca (951211) e l'ISA di correzione del pH dell'ammoniaca a basso livello (951210) includono entrambi un colorante blu indicatore del pH per una verifica immediata della correttezza del pH nei campioni e negli standard di ammoniaca senza necessità di misurare il pH. L'ISA di correzione del pH dell'ammoniaca (951211) impedisce la formazione di complessi dell'ammoniaca e inibisce la formazione di idrossidi metallici, consentendo la determinazione dell'ammoniaca totale nel campione e aumentando la precisione dei risultati. L'ISA di correzione del pH dell'ammoniaca a basso livello (951210) è ideale per campioni ammoniacali in concentrazioni di 10 ppm o inferiori e privi di interferenti metallici.
Tutti i correttori di forza ionica e i reagenti speciali sono confezionati in flaconi da 1 pinta (475 ml), ad eccezione di:
  • n. di cat. 941709 confezionato in due flaconi da 1 quarto (2 x 1 l)
  • n. di cat. 941609 confezionato in quattro flaconi da 1 pinta (4 x 475 ml)
  • n. di cat. 940909 confezionato in un flacone da 1 gallone (3.7 l)
  • n. di cat. 940999 confezionato in quattro flaconi da 1 gallone (4 x 3.7 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Correttore di forza ionica regolatore di pH per elettrodo per ammoniaca
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ammonia Electrode
Tipo Ion Selective Electrode Reagents
Da utilizzare con (applicazione) Regolatori della forza ionica utilizzati per analisi con elettrodi ionoselettivi e reagenti speciali utilizzati con alcuni elettrodi ionoselettivi
Imballaggio Flacone
Quantità 475 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia pH - Adjusting ISA
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Methanol
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.