Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Ion Selective Electrodes
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Misuratori ISE
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Descrizione
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes.
- Calibration standards catalog number: 920706 — 0.1M NaNO3; 920707 — 1000ppm N; 930707 — 100ppm N
- Required ISA catalog number: 930711 or 930710/nitrate ISS
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Descrizione | Half-Cell Nitrate Electrode with Waterproof BNC Connector |
| Deriva | drift-free potentials |
| Giunzione | Sure-Flow Junction |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratori ISE |
| Tipo | Elettrodo ionoselettivo combinato |