Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with these electrodes.
137.00€ - 937.00€
Specifica
Deriva | potenziali senza deriva |
---|---|
Giunzione | La giunzione a flusso libero Sure-Flow™ assicura una stabile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ISE Meters |
Tipo | Combination Ion Selective Electrode |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10304481
|
Thermo Scientific™
930701 |
Modulo di ricambio per elettrodo a semicella per nitrati 9307BNWP; 3/confezione |
358.00€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10709361
|
Thermo Scientific™
930702 |
Replacement Module for Nitrate Half-Cell Electrode 9307BNWP; 1/pk. |
137.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10049140
|
Thermo Scientific™
9307BNWP |
Half-Cell Nitrate Electrode with Waterproof BNC Connector |
828.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10374571
|
Thermo Scientific™
970701 |
Replacement Module for Nitrate Sure-Flow Combination Electrode 9707BNWP; 1/pk. |
298.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10597401
|
Thermo Scientific™
9707BNWP |
Combination Nitrate Electrode with Waterproof BNC Connector |
937.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes. A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
- Calibration standards catalog number: 920706 — 0.1M NaNO3; 920707 — 1000ppm N; 930707 — 100ppm N
- Required ISA catalog number: 930711 or 930710/nitrate ISS
Specifica
potenziali senza deriva | |
La giunzione a flusso libero Sure-Flow™ assicura una stabile | |
ISE Meters | |
Combination Ion Selective Electrode |