Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Codice prodotto. 11737807
Click to view available options
Quantità:
475 ml
5 x 60 mL
pH:
1.68 ± 0.01 pH
10.01 ± 0.02 pH
12.46 ± 0.03 pH
4.01 ± 0.01 pH
5.00 ± 0.02 pH
6.86 ± 0.01 pH
7
7.00 ± 0.01 pH
9.18 ± 0.01 pH
Dimensione della confezione:
475mL
pezzi 5
Codice prodotto. 11737807
Marca: Thermo Scientific™ 916860
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
All Orion pH Buffer Bottles have pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability. Manufactured under ISO 9000 quality standards.
Buffer Color Codes:
  • pH 4.01 buffer is pink
  • pH 5.00 buffer is orange
  • pH 7.00 buffer is yellow
  • pH 10.01 buffer is blue
The buffers are available in pint (475mL) bottles, portable five packs of 2 oz. (5 x 60mL) bottles, convenient All-in-One buffer kits, 5 gallon (19L) Cubitainers™ and single-use pouches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer, bottles
Colore Colorless
Descrizione Orion pH 6.86 buffer, 5x60mL bottles
Da utilizzare con (applicazione) Accurate pH calibrations and NIST traceability, portable and field analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 6.86 ± 0.01 pH
Forma fisica Liquid
Quantità 5 x 60 mL
Tipo di soluzione pH Buffer
Formulazione Water, Disodium Hydrogen Phosphate, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Potassium Dihydrogen Phosphate
Imballaggio Flacone
Tracciabilità a NIST Yes
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.