Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Codice prodotto. 11762817
Click to view available options
Quantità:
475 ml
5 x 60 mL
pH:
1.68 ± 0.01 pH
10.01 ± 0.02 pH
12.46 ± 0.03 pH
4.01 ± 0.01 pH
5.00 ± 0.02 pH
6.86 ± 0.01 pH
7
7.00 ± 0.01 pH
9.18 ± 0.01 pH
Dimensione della confezione:
475mL
pezzi 5
Codice prodotto. 11762817
Marca: Thermo Scientific™ 910686
Edge
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
All Orion pH Buffer Bottles have pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability. Manufactured under ISO 9000 quality standards.
Buffer Color Codes:
  • pH 4.01 buffer is pink
  • pH 5.00 buffer is orange
  • pH 7.00 buffer is yellow
  • pH 10.01 buffer is blue
The buffers are available in pint (475mL) bottles, portable five packs of 2 oz. (5 x 60mL) bottles, convenient All-in-One buffer kits, 5 gallon (19L) Cubitainers™ and single-use pouches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer, bottles
Colore Incolore
Descrizione Tampone pH 6.86
Da utilizzare con (applicazione) Per calibrazione accurata e riproducibile del pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 6.86 ± 0.01 pH
Forma fisica Liquid
Quantità 475 ml
Tipo di soluzione Soluzione tampone
Formulazione Water, Disodium Hydrogen Phosphate, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Potassium Dihydrogen Phosphate
Imballaggio Flacone
Tracciabilità a NIST
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.