Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Descrizione
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
All Orion pH Buffer Bottles have pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability. Manufactured under ISO 9000 quality standards.
Buffer Color Codes:
- pH 4.01 buffer is pink
- pH 5.00 buffer is orange
- pH 7.00 buffer is yellow
- pH 10.01 buffer is blue
The buffers are available in pint (475mL) bottles, portable five packs of 2 oz. (5 x 60mL) bottles, convenient All-in-One buffer kits, 5 gallon (19L) Cubitainers™ and single-use pouches.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | pH Buffer, bottles |
| Colore | Pink |
| Descrizione | Orion pH 4.01 buffer, color-coded pink, 5x60mL bottles |
| Da utilizzare con (applicazione) | Accurate pH calibrations and NIST traceability, portable and field analysis |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 ± 0.01 pH |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 5 x 60 mL |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |
| Formulazione | Water, Potassium Hydroxide, Amaranth Red No. 27, Potassium Hydrogen Phthalate |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.