Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™
Codice prodotto. 11752827
Click to view available options
Quantità:
19 L
pH:
4.01
7
10.01
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11752827
Marca: Thermo Scientific™ 9110CB
Hold 5 gallons (19L) of pH buffer in color-coded Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ with easy-pour spigot.
Hold 5 gallons (19L) of pH buffer in color-coded Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ with easy-pour spigot.
  • Color coded: pH 4.01 buffer is pink, pH 7.00 buffer is yellow, pH 10.01 buffer is blue
  • Packaged with buffer/temperature tables for accurate calibrations and NIST™ traceability
  • Manufactured under ISO 9000 quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Punti di ebollizione 100°C
Colore Light Blue
Descrizione pH 10.01 Buffer, 5 gallon
Da utilizzare con (applicazione) Accurate, reproducible pH calibrations
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 10.01
Forma fisica Liquid
Quantità 19 L
Formulazione Water, Sodium Bicarbonate, Methylparaben, FD & C Blue #1, Sodium Carbonate
Imballaggio Cubitainer
Tracciabilità a NIST Yes
Informazioni di solubilità Soluble