Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
A, B, C, D
Bacteria Removal (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Rinse
Soluzione di lavaggio
Quantità:
10 pk.
25 pk.
30 ml
4 x 60 mL
60 mL
60 mL (B, D), 30 mL (A, C)
Dimensione della confezione:
60mL
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 4
Descrizione
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
- Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
- Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for remov
Specifica
Specifica
| Descrizione | 25 Pack of pH Electrode Rinse Solution Pouches |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
| Tipo | Rinse Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | Rinse |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Imballaggio | Pouch |
| Quantità | 25 pk. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.