Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Codice prodotto. 11737777
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
A, B, C, D
Bacteria Removal (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Rinse
Soluzione di lavaggio
Quantità:
10 pk.
25 pk.
30 ml
4 x 60 mL
60 mL
60 mL (B, D), 30 mL (A, C)
Dimensione della confezione:
60mL
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 4
Codice prodotto. 11737777
Marca: Thermo Scientific™ 900022WA
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™.
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
  • Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
  • Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for remov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 4 x 2 oz. (4 x 60mL) Bottles of Cleaning Solution B for Bacteria Removal, Beaker and Pipet
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
Tipo Soluzione detergente per elettrodi pH
Tipo di soluzione di riempimento Bacteria Removal (B)
Da utilizzare con (applicazione) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Imballaggio Botlle
Quantità 4 x 60 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • pH Cleaner B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hypochlorite
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.