Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Descrizione
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions
- Solutions are identified by the letters A, B, C, and D, each letter designates a unique formulation
- Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for removing bacterial contaminants, cleaning solution C is for general cleaning and cleaning solution D is for removing oil and grease contaminants
- Bottles of the ready-to-use cleaning solutions include a small beaker to hold the cleaning solution and a plastic pipet to remove the old electrode filling solution
- pH Electrode Cleaning Solution Kit (900020) includes one bottle each of cleaning solutions A, B, C and D; one beaker and one pipet
Storage Solutions
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Nota:
i numeri di catalogo riportati di seguito sono stati modificati a causa di un recente aggiornamento del sistema.
Precedente numero di catalogo: 900021
Nuovo numero di catalogo: 900021-WA
Precedente numero di catalogo: 900022
Nuovo numero di catalogo: 900022-WA
Per ordini o preventivi, si prega di utilizzare il nuovo numero di catalogo. I numeri di catalogo vecchi e nuovi sono intercambiabili sui file del certificato di analisi e nelle schede di sicurezza dei materiali (MSDS).
Specifica
Specifica
| Descrizione | 4 x 1 oz. (4 x 30mL) Bottles of Cleaning Solution C for General Cleaning, Beaker and Pipet |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodo pH |
| Tipo | Soluzione detergente per elettrodi pH |
| Tipo di soluzione di riempimento | General Cleaning (C) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 30 mL |
Sicurezza e movimentazione
- pH Cleaner C
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric Acid
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.