Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
A, B, C, D
Bacteria Removal (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Rinse
Soluzione di lavaggio
Quantità:
10 pk.
25 pk.
30 ml
4 x 60 mL
60 mL
60 mL (B, D), 30 mL (A, C)
Dimensione della confezione:
60mL
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 4
Descrizione
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
- Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
- Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for remov
Specifica
Specifica
| Descrizione | Solution D 4 x 2 oz. (4 x 60mL) Bottles of Cleaning Solution D for Oil and Grease Removal, Beaker and Pipet |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
| Tipo | Soluzione detergente per elettrodi pH |
| Tipo di soluzione di riempimento | Oil and Grease Removal (D) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 4 x 60 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- pH Cleaner D
- ||Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium lauryl sulphate, triton X-100, sodium phosphate dibasic, potassium dihydrogen phosphate, meth
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.