Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Codice prodotto. 15304338
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
A, B, C, D
Bacteria Removal (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Rinse
Soluzione di lavaggio
Quantità:
10 pk.
25 pk.
30 ml
4 x 60 mL
60 mL
60 mL (B, D), 30 mL (A, C)
Dimensione della confezione:
60mL
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 4
Codice prodotto. 15304338
Marca: Thermo Scientific™ 900021WA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™.
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
  • Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
  • Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for remov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Bottiglie di soluzione di lavaggio A per rimozione delle proteine 4 x 1 oncia (4 x 30 ml), becher e pipetta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodo pH
Tipo Soluzione detergente per elettrodi pH
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione di lavaggio
Da utilizzare con (applicazione) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Imballaggio Bottle
Quantità 30 ml
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.