Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution
Codice prodotto. 11717797
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
KCl Fill Solution
Reference Outer Fill
Sodium micro electrode fill
Surfactant Electrode Fill, Ross Fill
pH Electrode Fill
soluzione di riempimento
Quantità:
1 x 60 mL
5 x 60 mL
60 ml
Dimensione della confezione:
300mL
pezzi 5
Codice prodotto. 11717797
Marca: Thermo Scientific™ 900014
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this pH electrode filling solution with pH electrodes and reference electrodes.
Use Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution with pH electrodes and reference electrodes. Packaged as five 2 oz. (5 x 60mL) bottles.
  • Only use ROSS filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
  • When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Filling solution for TRIS Calomel, TRIS Calomel KNIpHE electrodes
Da utilizzare con (apparecchiatura) TRIS Calomel, TRIS Calomel KNIpHE Electrodes
Tipo pH Electrode Filling Solution
Tipo di soluzione di riempimento pH Electrode Fill
Imballaggio Bottle
Quantità 5 x 60 mL
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.