Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
KCl Fill Solution
Reference Outer Fill
Sodium micro electrode fill
Surfactant Electrode Fill, Ross Fill
pH Electrode Fill
soluzione di riempimento
Quantità:
1 x 60 mL
5 x 60 mL
60 ml
Dimensione della confezione:
300mL
pezzi 5
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution with pH electrodes and reference electrodes. Packaged as five 2 oz. (5 x 60mL) bottles.
- Only use ROSS™ filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
- When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
Specifica
Specifica
| Descrizione | Elettrodo di riferimento Sure-Flow a giunzione doppia, camera interna |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodi per pH e di riferimento, utilizzare esclusivamente soluzioni di riempimento ROSS (810007) con elettrodi per pH ROSS™ e ROSS Ultra™ per prevenire danni agli elettrodi ROSS |
| Tipo | pH Electrode Filling Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | soluzione di riempimento |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 60 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Double Junction Inner Filling Solution
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium Nitrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Naphthol Green B, SilverNitrate, Triton X-1
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.