Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 10410643
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Misuratori ISE
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10410643
Marca: Thermo Scientific™ 9319BN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Electrodes.
  • Calibration Standard Catalog number: 0.1M KCl / 921906
  • Required ISA Catalog number: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione Potassium Half Cell Electrode with BNC connector
Deriva drift-free potentials
Giunzione Sure-Flow Junction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Tipo Elettrodo ionoselettivo combinato
Parametro Potassium