Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Codice prodotto. 11737727
Click to view available options
Tipo:
Ammonia
Chlorine (free)
Chlorine (total)
Copper (free)
Iron (ferro)
Iron (total)
Manganese
Molybdate/Molybdenum
Nitrite
Phosphate (ortho)
Silica
Sulfate
Range:
0.01 to 0.3 mg/L N
0.01 to 0.8 mg/L N
0.02 to 1.8 mg/L Fe
0.02 to 2 mg/L Cl2
0.02 to 3 mg/L Fe
0.05 to 5 mg/L Cu
0.06 to 2.5 mg/L PO4
0.1 to 18 mg/L Mn
0.5 to 66 mg/L MoO4
1 to 90 mg/L SiO2
5 to 100 mg/L SO4
Dimensione della confezione:
100 tests
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11737727
Marca: Thermo Scientific™ AC4P46
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
  • Equivalent to other widely used and recognized chemistries
  • Compatible with Orion™ AQUAfast™ Colorimeters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Nitrite
Metodi approvati EPA Drinking Water: ASTM D3867-90 (B) / Standard Methods 4500-NO2- B; Wastewater: Standard Methods 4500-NO2- B
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter
Include 100 Nitri 3 Powder Packs
Imballaggio Powder Pack
Quantità 100 tests
Range 0.01 to 0.3 mg/L N
Accessori raccomandati AQUAfast 24 mm round vials (Cat. No. AC2V24)
Metodo test Diazotization (Azo)
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dipotassium disulphate, disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.