Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
34.80€ - 239.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter |
---|---|
Imballaggio | Powder Pack |
Quantità | 100 tests |
Accessori raccomandati | AQUAfast 24 mm round vials (Cat. No. AC2V24) |
Codice del prodotto | Marca | Metodo test | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Metodo test | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11707727
|
Thermo Scientific™
AC4P12 |
Salicylate | 0.01 to 0.8 mg/L N |
239.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11717727
|
Thermo Scientific™
AC4P29 |
Bicinchoninate | 0.05 to 5 mg/L Cu |
57.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15159192
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Mercaptoacetic Acid | 0.5 to 66 mg/L MoO4 |
116.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11737727
|
Thermo Scientific™
AC4P46 |
Diazotization (Azo) | 0.01 to 0.3 mg/L N |
50.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11747727
|
Thermo Scientific™
AC4P55 |
Periodate Oxidation | 0.1 to 18 mg/L Mn |
77.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11712248
|
Thermo Scientific™
AC4P60 |
Silicomolybdate | 1 to 90 mg/L SiO2 |
98.80€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11757727
|
Thermo Scientific™
AC4P71 |
DPD | 0.02 to 2 mg/L Cl2 |
40.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11767727
|
Thermo Scientific™
AC4P72 |
DPD | 0.02 to 2 mg/L Cl2 |
34.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11777727
|
Thermo Scientific™
AC4P78 |
1,10-Phenanthroline | 0.02 to 3 mg/L Fe |
35.60€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11787727
|
Thermo Scientific™
AC4P79 |
TPTZ | 0.02 to 1.8 mg/L Fe |
40.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11797727
|
Thermo Scientific™
AC4P82 |
Bariumsulfate-Turbidity | 5 to 100 mg/L SO4 |
45.90€
100 tests |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11707737
|
Thermo Scientific™
AC4P95 |
Phosphomolybdenum/Ascorbic Acid | 0.06 to 2.5 mg/L PO4 |
44.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11727727
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Mercaptoacetic Acid | 0.5 to 66 mg/L MoO4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Equivalent to other widely used and recognized chemistries
- Compatible with Orion™ AQUAfast™ Colorimeters
Warranty: Out of box
Specifications
Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter | |
Powder Pack | |
100 tests | |
AQUAfast 24 mm round vials (Cat. No. AC2V24) |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.