Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi combinati pH/ATC a bassa manutenzione Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Codice prodotto. p-4529932
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC (Waterproof), RCA
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11839221
Marca: Thermo Scientific™ 8107BNUMD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli elettrodi combinati a bassa manutenzione per pH/ATC Triode™ Orion™ ROSS Ultra™ di Thermo Scientific™ misurano il pH e la temperatura dei campioni.
Maggiore precisione dei valori misurati con un sensore di pH che garantisce prestazioni superiori al variare delle temperature dei campioni. Gli elettrodi combinati a bassa manutenzione per pH/ATC Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ di Thermo Scientific™ coniugano stabilità, precisione e velocità di risposta della linea ROSS Ultra con la misurazione integrata delle temperature. Gli elettrodi Orion ROSS non contengono argento o cloruro di argento e sono dotati di design a doppia giunzione, per la protezione del campione dalle contaminazioni e per la compatibilità con i tamponi TRIS.
Un solo elettrodo a manutenzione ridotta per la misurazione di pH e temperatura
I campioni con forza ionica ridotta, quali le acque pulite, rappresentano una sfida per le prestazioni degli elettrodi pH. Risposta lenta, scarsa precisione e deriva sono comuni. L'elettrodo pH Orion ROSS Ultra 8107 Triode di Thermo Scientific risponde entro un minuto e fornisce una lettura stabile e precisa.
Per misurazioni del pH più veloci. Lunga durata degli elettrodi, che non richiedono manutenzione, grazie allo speciale gel a lunga durata e all'innovativo design della giunzione capillare in vetro. Mantenimento dell'integrità del campione, anche in tamponi TRIS; gli elettrodi a giunzione doppia ROSS non contengono argento, che potrebbe legarsi con i campioni biologici. Grazie ai sensori di temperatura integrati, questi elettrodi rappresentano una pratica soluzione per le misurazioni di routine dei campioni.
Compatibili con i misuratori Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A e Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, nonché con i pHmetri Mettler Toledo™.
Mercati di destinazione:
  • farmaceutico/biofarmaceutico
  • produzione alimentare
  • accademico/istituzionale
  • ambientale
Applicazioni:
  • controllo qualità
  • ricerca
  • uso generale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Elettrodi combinati Orion ROSS Ultra a bassa manutenzione pH/ATC Triode con connettore BNC e MiniDIN a 8 pin e un cavo da 1 metro
Tipi di connettore BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Giunzione Glass Capillary
Materiale Rugged Epoxy Body, Filled with Low Maintenance Gel
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Tipo di soluzione di riempimento Nessuno
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori Orion Versa Star, Star A e Dual Star
Riferimento interno ROSS
Punto isopotenziale 7
Precisione relativa pH 0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
Precisione 0.01
Compatibilità campioni TRIS, solfuri o proteine
Warranty 18 Months
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.