Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Beschreibung
Gli elettrodi combinati ph/ATC ricaricabili Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ consentono di misurare terreni biologici, prodotti farmaceutici, alimenti e altro ancora.
Gli elettrodi combinati ph/ATC ricaricabili Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ consentono di misurare terreni biologici, prodotti farmaceutici, alimenti e altro ancora. Sono ideali per qualsiasi applicazione in cui l'impiego degli elettrodi di riferimento metallici potrebbe contaminare il campione. Gli elettrodi pH/ATC ROSS Ultra offrono maggiore flessibilità, accuratezza e precisione per tutte le esigenze di misurazione del pH. Grazie ai sensori di temperatura integrati, questi elettrodi rappresentano una pratica soluzione per le misurazioni di routine dei campioni. Offrono grandi prestazioni di stabilità e deriva e sono caratterizzati da due anni di garanzia di sostituzione.
Measure pH and Temperature with One Electrode
Measure biological media, pharmaceuticals, foods and more with Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Combination Electrodes. They are ideal for any application where the use of metallic reference electrodes would contaminate the samples. ROSS Ultra electrodes offer the best temperature performance in repeated, varying temperatures of all other electrodes. They have great stability and drift and come with a two-year replacement warranty.
Maintain sample integrity, even in TRIS buffers; ROSS double junction design electrodes contain no silver, which can bind with biological samples. With built-in temperature sensors, these electrodes offer a convenient solution for your routine sample measurements.
Compatible with Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, and Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ meters, as well as Mettler Toledo™ pH meters.
Target Markets:
- Pharmaceutical/Biopharmaceutical
- Food Manufacturing
- Academic/Government
- Environmental
Applications:
- Quality Control
- Research
- General Purpose
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | Orion ROSS Ultra Refillable pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and RCA Connector and 1 meter cable |
| Tipi di connettore | BNC (Waterproof), RCA |
| Giunzione | Fibra di vetro |
| Materiale | Corpo in resina epossidica |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | Elettrodo pH/ATC combinato |
| Tipo di soluzione di riempimento | Soluzione di riempimento di KCl 3 M per elettrodo ROSS (n. di cat. 810007) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mettler Toledo Five and Seven series pH meters |
| Riferimento interno | ROSS |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.