Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. p-4529928
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC (Waterproof), RCA
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10206993
Marca: Thermo Scientific™ 8157BNUMD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli elettrodi combinati ph/ATC ricaricabili Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ consentono di misurare terreni biologici, prodotti farmaceutici, alimenti e altro ancora.
Gli elettrodi combinati ph/ATC ricaricabili Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ consentono di misurare terreni biologici, prodotti farmaceutici, alimenti e altro ancora. Sono ideali per qualsiasi applicazione in cui l'impiego degli elettrodi di riferimento metallici potrebbe contaminare il campione. Gli elettrodi pH/ATC ROSS Ultra offrono maggiore flessibilità, accuratezza e precisione per tutte le esigenze di misurazione del pH. Grazie ai sensori di temperatura integrati, questi elettrodi rappresentano una pratica soluzione per le misurazioni di routine dei campioni. Offrono grandi prestazioni di stabilità e deriva e sono caratterizzati da due anni di garanzia di sostituzione.
L'esclusivo sistema di elementi interni sostituisce l'interno in Ag/AgCl o Hg2Cl2 con un filo di platino e una soluzione di riempimento con coppie di ossidoriduzione. Le celle di riferimento a doppia giunzione hanno una giunzione esterna porosa in ceramica o in fibra di vetro. Il design offre un potenziale stabile, indipendente dalla temperatura e letture stabili anche quando la temperatura dei campioni varia di 50 °C (90 °F) o più. Riduce al minimo la deriva, gli effetti di agitazione e l'ostruzione delle giunzioni; non richiede una standardizzazione frequente, pertanto i campioni vengono analizzati più velocemente.
  • Corpo in resina epossidica a garanzia di durata e robustezza
  • Sonda ATC incorporata
  • Applicazioni per impieghi generici
  • Dimensioni standard e bulbo standard
  • Giunzione in fibra di vetro
  • L × diametro: 120 × 12 mm
Caratteristiche tecniche
  • Da 0 a 14 pH
  • Intervallo compreso tra 0 °C e 100 °C (32 °C e 212 °F)
  • Pendenza, da 92 a 102%; punto isopotenziale, pH 7
  • Se standardizzata in tampone con pH 6,86 a 25 °C (77 °F), la precisione è di ±0,03 pH per il tampone da 0 °C a 100 °C (da 32 °F a 212 °F) (con ATC); risposta stabile entro 0,01 pH in 30 secondi a 25 °C (77 °F) e a 75 °C (167 °F) e stabile entro ±0,002 pH in 15 secondi per cicli compresi tra tamponi a pH 6,86 e 4,01 a 25 °C (77 °F)
  • Diametro max tappo (parte superiore): 0,75' (19 mm); diametro colletto 0,62' (16 mm); lunghezza del cavo 39,37' (1 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Elettrodi combinati pH/ATC ricaricabili Orion ROSS Ultra Triode con connettore BNC e mini-DIN a 8 pin e 1 metro di cavo
Tipi di connettore BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione di riempimento di KCl 3 M per elettrodo ROSS (n. di cat. 810007)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori Orion Versa Star, Star A e Dual Star
Riferimento interno ROSS
Punto isopotenziale 7
Precisione relativa pH 0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
Precisione 0,01
Compatibilità campioni TRIS, solfuri o proteine
Warranty 2 anni
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm