Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Temperature Probes
Click to view available options
Tipi di connettore:
2.5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Phono Tip
Tipo:
ATC Probe
Micro ATC Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change using Thermo Scientific™ Orion™ Stainless-Steel Automatic Temperature Compensation (ATC) Probes.
Temperature Range: 0° to 100°C
Relative Accuracy: ±1°C
pH Range: 0 to 14
Storage: Store in air
Includes: 1m cable
Note: The connector must be compatible with the meter you are using.
Specifica
Specifica
| Descrizione | ATC probe with stainless-steel body |
| Accuracy | ±1°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | A+ Series pH Meters |
| Materiale | Stainless Steel |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 100°C |
| Tipo | ATC Probe |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 32°F to 212°F |
| Tipi di connettore | 8-pin DIN |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- QConnect Blue
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Proclin 300