Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case with the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series portable meters (Star A320, Star A220 and Star A120 series) to protect, transport and store your equipment in the field. Field case holds Star A series portable meter (with or without armor), portable electrode holders, extra batteries, solutions, pH electrode in storage sleeve, conductivity probe and dissolved oxygen probe in storage sleeve. The electrodes and probes can remain connected to meter while in the case plus the internal separating door can be removed for cable management.
Hard-sided field case includes cable management system for electrodes.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Orion Star A series hard-sided field case |
| Tipo | Meter Accessories |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.