Learn More
Thermo Scientific™ Supporto elettrodo con braccio girevole Orion™
Quickly move electrodes between samples with the Thermo Scientific™ Orion™ Swing Arm Electrode Stand, featuring 360 degrees of motion and cable management system
Marca:  Thermo Scientific™ 090043
Codice prodotto. 10121211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Quickly move electrodes between samples with the Thermo Scientific™ Orion™ Swing Arm Electrode Stand, featuring 360 degrees of motion and cable management system for neatness and safety. Includes weighted base, swing arm and electrode holder that accepts up to four sensors and stirrer probe.
  • Holds up to five electrodes with 12mm diameters; or four electrodes and one stirrer probe
  • Aluminum construction for stability and strength
  • 360° motion allows electrodes to be moved vertically, horizontally and front-to-back positioning into beakers or sample containers
  • Head holds three electrodes vertically (12mm max. diameter)
  • Two additional slots hold electrodes angled 10° (12mm max. diameter)
  • 5.5″ diameter weighted base (140mm) with cushioning on the bottom to protect table surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.