Learn More
Orotic acid monohydrate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Orotic acid monohydrate |
| Punto di fusione | 334°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 12.0% max. (1 g, 130°C, 3 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 25, 253 |
| Indice di Merck | 15, 6972 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Orotic acid monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/