Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Osmium Tetroxide Solution |
| Nota nome | Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 5 mL |
| Formula lineare | OsO4 |
| Numero UN | UN3286 |
| Punto d'infiammabilità | 4°C (39.2°F) |
| Peso formulazione | 254.23g/mol |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Pressione del vapore | 6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C) |
| Vedi altri risultati |