Learn More
Löser™ Osmometri
Codice prodotto. p-8011976
Click to view available options
Dimensione campione:
10 to 50 μl
da 50 a 100 μl
Modello:
Tipo 6
Type 6M
Tempo di misurazione:
1.3 min.
1.5 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11930697
Marca: Löser™ TYP6
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
  • Freezing initiation by hand
  • Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
  • Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
  • Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
  • User guiding and error messages with lamps and display.
  • User friendly push button calibration prevents calibration error.
  • Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
  • Single use plastic tubes.
  • Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.
Specifica
Tipo di display LCD
Frequenza 50 Hz
Tensione 230 V
Agente di raffreddamento Effetto Peltier
Profondità (sistema metrico) 216 mm
Quantità 1 ciascuno
Product Type Osmometro
Modello Tipo 6
Da utilizzare con (applicazione) Alimenti: contenuto acqua latte. Ospedale: iniezioni di controllo. Centro trasfusionale: controllo delle proprietà fisiochimiche, derivati chimici del sangue e analisi per residui di glicerolo dopo lo scongelamento. Coltura cellulare, biochimica, biologia marina, fisiologia delle piante
Linearità Aumento per concentrazioni superiori
Altezza (sistema metrico) 278 mm
Tempo di misurazione 1.5 min.
Requisiti di alimentazione 230 VCA (100/115 VCA su richiesta) circa 45 VA, 50 Hz, 20/45 W
Range 0 - 2500 mosm/kg
Risoluzione 1 mOsm/kg
Dimensione campione da 50 a 100 μl
Wattage 20/45 W
Peso (sistema metrico) 5.5 kg
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Requisiti elettrici 230 VCA (100/115 VCA su richiesta) circa 45 VA, 50 Hz, 20/45 W