Learn More
Tocris Bioscience™ Ouabain
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Selective Na+, K+-ATPase inhibitor. Cardiotonic agent. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ouabain |
| CAS | 630-60-4 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C29H44O12 |
| Peso formulazione | 584.66 |
| Purezza | >95% |
| Peso molecolare | 584.659 |