Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower
Floor mounted self-draining drench shower with galvanized mild steel pipework.
1037.83€ - 1114.21€
Specifica
Mounting Floor
Product Type Safety Shower
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
17752358
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hughes
HSHSSD18GS
Stainless Steel
1114.21€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17762358
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hughes
HSHSSD18GV
Galvanized Steel
1037.83€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This ANSI compliant self-draining emergency safety shower is suitable for hot climates
  • The design allows standing water to drain away from the standpipe to ensure the delivery of tepid water
  • The valve is situated directly above the water inlet; the bleed pipe is fitted above this so standing water can drain into the ground preventing stagnant water overheating from solar radiation and removing the risk of further injury to the operator
  • Available with galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Specifica
Specifica
Floor
Safety Shower