Learn More
Cowie Technology™ Ancoretta di agitazione in PTFE ovale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
30 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasche a fondo tondo |
| Diametro (sistema metrico) | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Quantità | 1/Ea. |
| Forma | Oval |