Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE ovale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16mm
16 mm
17 mm
20 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasche a fondo tondo |
| Diametro (sistema metrico) | 5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Quantità | 5/conf. |
| Forma | Ovale |