Learn More
Fisherbrand™ Stir Bar Box Set, Oval
Codice prodotto. 12616326 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Forma:
Oval
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 12616326
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guaranteed inert and leak-free. Fisherbrand™ Stir Bar Box Set, Oval is isostatically molded in pure, FDA-approved PTFE plastic.
  • For use in round-bottom flasks
  • Individually polished to stay cleaner for longer
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 195 x 95mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 30mm
Include 13 Oval Stirrer Bars 2 each of 20x10, 25x12, 30x16, 35x16, 40x20, 50x20, 1 each of 70x20mm
Larghezza (sistema metrico) 95mm
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Quantità 1/Ea.
Forma Oval