Learn More
Fisherbrand™ Set scatola di ancorette di agitazione in PTFE, ovali
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Rivestimento:
PTFE
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 195 x 95 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Include | 12 ancorette ovali 12 ovali 2 ognuno di 10 x 5 mm, 15 x 6 mm, 25 x 10 mm, 30 x 10 mm, 35 x 13 mm, 1 ognuno di 50 x 17 mm, 70 x 27 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Rivestimento | PTFE |
| Vedi altri risultati |