Learn More
Cowie Technology™ Oval PTFE Turbo Stir Bars with Rare Earth Core
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
Diametro (sistema metrico):
16 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core |
| Dimensioni (L x P x A) | 35 x 16 x 16 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bottom Flasks |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Vedi altri risultati |