Learn More
Fisherbrand™ Oval PTFE Turbo Stir Bars with Rare Earth Core
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core |
| Dimensioni (L x P x A) | 25 x 12 x 12 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bottom Flasks |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | PTFE |
| Vedi altri risultati |