Learn More
BRAND™ Oval Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
Codice prodotto. 10029660 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10029660
Marca: BRAND™ 137301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE construction. Ideal for vessels with round bottom, such as a round-bottom flask.
  • PTFE - Polytetrafluoroethylene construction
  • Magnetic, Oval shape
  • For vessels with round bottoms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For vessels with round-bottom
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Materiale PTFE
Quantità 10/Pk.
Forma Oval