Learn More
BRAND™ Oval Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- PTFE - Polytetrafluoroethylene construction
- Magnetic, Oval shape
- For vessels with round bottoms
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For vessels with round-bottom |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Oval |