Learn More
Kartell™ Oval Stirring Bars
Codice prodotto. 15865537
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15865537
Marca: Kartell™ 0068300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide effective stirring of samples via magnetic manipulation
  • Ideal for containers or bottles with round bottom
  • Suitable for foodstuff
  • magnet with PTFE coating
  • Oval shape is ideal for ensuring homogeneous mixing in round-bottomed beakers
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for containers/ bottles with round bottoms
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Materiale Magnet, PTFE
Quantità 10/Pk.
Forma Oval