Learn More
Kartell™ Oval Stirring Bars
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ideal for containers or bottles with round bottom
- Suitable for foodstuff
- magnet with PTFE coating
- Oval shape is ideal for ensuring homogeneous mixing in round-bottomed beakers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for containers/ bottles with round bottoms |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | Magnet, PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Oval |