Learn More
IKA™ Overhead Stirrer Temperature Sensor
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
3 mm
6 mm
Temperatura (sistema metrico):
Up to 290°C
Up to 350°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum depth of immersion: 230 mm
- Material: Stainless Steel (AlSI 316 Ti)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA EUROSTAR, MINISTAR, and MICROSTAR Control Overhead Stirrers |
| Lunghezza immersione | Up to 230 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | Up to 290°C |
| Materiale | AlSI 316 Ti |