Learn More
Velp Scientifica™ Agitatori capovolti per liquidi di viscosità bassa-media
Codice prodotto. p-8012690 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Posizioni di agitazione:
1
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11727539
Marca: Velp Scientifica™ F204A0167
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Illuminates titrations for optimal visualization of colorimetric endpoint identification. AMI Magnetic Stirrer is ideal for microtitrations with subtle color changes.
Rugged Design
  • Control panel is shielded from liquid spills
  • Epoxy-coated tough steel casing
  • Long life operation
Choice of Capacities
  • AMI: 1 place, maximum 5 liter flask
  • AMI 4: 4 places, maximum 4 x 5 liter flasks (max. Ø 150 mm)
Applications Oriented
  • Illuminated surface for visualization of particles and color changes
  • Ideal for microtitration, in particular for subtle color changes
  • Soft start but rapidly reaches set speed
  • Excellent speed control (electronic), even at low speed
Convenient Operation
  • Ergonomic - very low height
  • 4-position model provides independent speed regulation
  • Speed regulation up to 1100 rpm
  • Universal mains voltage range
  • Light weight
Specifica
Speed 1100 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Vernicitatura epossidica
Capacità 5 L
Display Analogico
Forma Rettangolare
Tensione 100/240 V
Wattage 1.2 w
Dimensioni (L x P x A) 270 x 150 x 55 mm
Altezza (sistema metrico) 55 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Requisiti elettrici 100 to 240 V, 50/60 Hz, 1.2 W
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Metal
Modello AMI
Tipo di motore Mono-phase
Controllo della velocità Excellent speed regulation even at low number of revolutions
Tipo Agitatore magnetico
Peso (sistema metrico) 1.2 kg