Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Click to view available options
Tipo:
Rapid Load Comb
Conteggio denti:
25 (2X)
9 (1X)
Spessore (sistema metrico) denti:
1.0 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, for use with Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl A1 Large Gel Electrophoresis System |
| Product Line | Owl |
| Tipo | Rapid Load Comb |
| Conteggio denti | 9 (1X) |
| Spessore (sistema metrico) denti | 1.5 mm |