Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A2-OK Multiple Gel Electrophoresis System
Codice prodotto. 12493657 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Gel Size:
7 x 8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12493657
Marca: Thermo Scientific™ A2OK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Run multiple gels simultaneously with Thermo Scientific™ Owl™ A2-OK Multiple Gel Electrophoresis Systems, which are also ideal for teaching labs.
Key Features:
  • Up to six 7 x 8cm minigels can be run on one system
  • Screen up to 120 samples at once with supplied combs
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ casting design permits casting without tape or plugs
  • UV-transmissible (UVT) gel trays may be placed directly on the transilluminator for easy photodocumentation
  • Teacher can instruct up to 12 students using one system and one power supply
Includes:
Buffer chamber with three-point leveling base;Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads; Six EasyCast UVT gasketed gel trays; Twelve 10-well, double-sided combs, 1.0/1.5mm thick; Two external multiple gel casters; Gel tray holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Descrizione Gel Size: Up to six 7 x 8cm; Buffer volume: 2.3L; L x W x H: 37.5 × 32.5 × 10.5cm
Gel Size 7 x 8 cm
Product Line Owl
Tipo Multiple Gel Electrophoresis System
Dimensione campione 5 to 144
Volume (sistema metrico) tampone 2.3 L
Dimensioni (L x P x A) 14.8 x 12.8 x 4.1 in. (37.5 x 32.5 x 10.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 14,8in.
Lunghezza (sistema metrico) 37.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12,8in.
Larghezza (sistema metrico) 32.5 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 10.5 cm