Learn More
Thermo Scientific™ Grande sistema gel Owl™ A5 con ricircolo incorporato
Codice prodotto. 11972925
Click to view available options
Gel Size:
20 x 25 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11972925
Marca: Thermo Scientific™ A5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi sistemi con ricircolo integrato consentono di ottenere risultati costanti e riproducibili ad alta risoluzione. Ideale per cicli lunghi, più set di campioni o gel per RNA.
I grandi sistemi gel Thermo Scientific™ Owl™ A5 consentono di ottenere risultati costanti, ad alta risoluzione e riproducibili. Questi sistemi sono dotati di ricircolo incorporato e sono ideali per cicli lunghi, set di campioni multipli o gel per RNA.
Grandi sistemi gel A5:
  • prevengono la formazione di pH e gradienti ionici
  • Alta risoluzione e risultati costanti e riproducibili
  • Risultati chiari per campioni elaborati per lunghi periodi di tempo
  • Non richiede pompe esterne, tubi o ancorette di agitazione, poiché il sistema di ricircolo è integrato nella camera tampone
  • Elimina la migrazione irregolare, la distorsione delle bande o la dissociazione di molecole di RNA gliossilato in base al pH che possono verificarsi in caso di deplezione ionica
Comprende: Grande sistema gel che comprende camera tampone con base con tre punti di livellamento, coperchio SuperSafe™ con cavi di alimentazione collegati, vassoio per gel UVT con uscite finali con guarnizione, nonché pettini per 16, 24 e 36 pozzetti con spessore di 1,5 m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Descrizione Dimensione del gel: 20 x 25 cm; volume tampone: 2,0 l; L x P x A: 37,5 × 32,5 × 15 cm
Gel Size 20 x 25 cm
Product Line Owl
Tipo Large Gel Electrophoresis System
Dimensione campione 8 - 432
Volume (sistema metrico) tampone 2 l
Dimensioni (L x P x A) 14,8 x 12,8 x 5,9in. (37,5 x 32,5 x 15 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 14,8in.
Lunghezza (sistema metrico) 37,5 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 25 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12,8in.
Larghezza (sistema metrico) 32,5 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 5,9in.
Altezza (sistema metrico) 15 cm
Tensione max 250 V