Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A6 Wide Gel Horizontal Electrophoresis System
Codice prodotto. 11977585
Click to view available options
Gel Size:
23 x 25 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11977585
Marca: Thermo Scientific™ A6
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce clear, tight banding patterns with the Thermo Scientific™ Owl™ A6 Wide Gel Horizontal Electrophoresis System, an ideal system for high-throughput laboratories.
Features:
  • Screens 25 to 500 samples on a single agarose gel, producing clear, tight banding patterns with no “smiling.”
  • Unique comb-slot design of the gel tray allows use of up to 10 evenly spaced combs.
  • Using special combs and a multichannel pipetter, samples may be loaded directly from a 96, eight or 12-well plate.
  • Incorporates Owl's end-gate casting design—gel tray is fitted with gasketed end gates which provide a leakproof seal without tape.
  • Sample loading with multichannel pipetter speeds up transfer.
  • Bubble level ensures casting of flat, uniformly thick gels.
Includes:
  • Buffer chamber with three-point leveling base
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • UVT gel tray with gasketed end gates
  • Four combs (two 25-well and two 50-well, 1.5mm thick)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Descrizione Gel size: 23 x 25cm; Buffer volume: 3L; L x W x H: 35 x 38 x 11cm
Gel Size 23 x 25 cm
Product Line Owl
Tipo Wide
Modello Model A6
Dimensione campione 25 to 500
Volume (sistema metrico) tampone 3 L
Dimensioni (L x P x A) 13.75 x 14.94 x 4.38 in. (35 x 38 x 11 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 13.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 25 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 23 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.38 in.
Altezza (sistema metrico) 11 cm
Tensione max 250 V