Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 Adjustable System Accessories
Codice prodotto. 11510315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Gasket
Heat Sink
Size:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11510315
Marca: Thermo Scientific™ ADJ345LM
Owl ADJ3 Adjustable System is the widest adjustable system perfect for sequencing and proteins.
  • The height of the upper buffer chamber (UBC) may be adjusted from 20 cm to 80 cm by sliding the UBC up or down two support poles. The notched or offset glass plate of the gel sandwich presses against a silicone gasket on the UBC for a leakproof seal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) ADJ1 Giraffe™ Adjustable Gel Electrophoresis System
Tipo Heat Sink
Size 45 x 35 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.18 in.
Spessore (sistema metrico) 0.48 cm
Dimensioni (L x P) 17.7 x 13.7 in. (45 x 35 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 17.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 35 cm